Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher Duo Prime tillbehör
Produktkod. 30131520 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Formatera:
24 Deep-well Head
24 Djupbrunnsvärmeblock
96 Deep-well Head
96 Djupbrunnsvärmeblock
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera
30131520 24 Djupbrunnsvärmeblock
30132313 24 Deep-well Head
30131189 96 Deep-well Head
30131332 96 Djupbrunnsvärmeblock
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30131520 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N12462
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
KingFisher Duo Prime-systemet är ett flexibelt system för provbehandling som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från en mängd olika källor.
KingFisher Duo Prime-systemet är ett flexibelt system för provbehandling som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från en mängd olika källor. Genom att använda revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet.
KingFisher Duo Prime-instrumentet levereras med ett 12-stifts magnethuvud för 96 djupa brunnar, ett 6-stifts magnethuvud för 24 djupa brunnar och värmeblock. Ytterligare magnethuvuden och värmeblock erbjuds här för separat köp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Instrument för nukleinsyraextraktion och cellseparation
Provtyp Färska eller frysta växtvävnader, FFPE-vävnad, Celler, Blod, Plasma
Formatera 24 Djupbrunnsvärmeblock
Kapacitet 6 prover
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) KingFisher Duo Prime reningssystem
Kvantitet 1 block