Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo-Ready DNA Ultra2 .0 Förfyllda tallrikar
Produktkod. 16336542 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
96 Förberedelser
Produktkod. Antal reaktioner
16336542 96 Förberedelser
1 options
Produktkod. 16336542 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A36584
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Automationsfärdiga plattor förfyllda med MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-reagens som är lämpligt konfigurerade för KingFisher Duo och KingFisher Duo Prime reningssystem.
  • KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 förfyllda plattor möjliggör isolering av genomiskt DNA från 50 till 400μ L av flera provtyper som helblod, saliv, buffy coat, buckala pinnar och mer
  • Det renade gDNA:t är idealiskt för en mängd nedströms molekylärbiologiska tillämpningar
  • Nyckelfunktioner hos KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 förfyllda plattor:
    • Maximera bekvämligheten med MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 isoleringskemi förfylld i KingFisher SBS mikrotiterplattor
    • Öka användarvänligheten bearbeta —12 prover på instrumentet på 45 minuter utan krångel med reagensinställning
    • Designad för att minska användarfel
    • Hjälper till att minska praktisk tid
    • Formaterad speciellt för KingFisher Duo-instrument
  • Alla fördelar med MagMAX provförberedande kemi i automationsfärdigt plåtformat
  • Maximera bekvämligheten och förtroendet med färdiga förfyllda plåtar och tillbehörsplaster som är konfigurerade specifikt för KingFisher Duo Prime-instrumentet
  • Eliminera behovet av att alikvotera magnetiska pärlor, lyslösningar och tvättlösningar. Dra bara av folieförseglingen från KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 förfylld platta; lägg till förstärkare, 50-400μ L av ditt prov och proteinas K; och ladda plattan i KingFisher Duo Prime-instrumentet
  • Eliminera behovet av pipettering av reagenser, sökning efter plast eller riskera att reagensförväxlas i ditt arbetsflöde för DNA-isolering
  • Vad du får:
    • Åtta folieförseglade KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 förfyllda plattor tillräckligt för att behandla 12 prover i varje instrumentkörning (totalt 95 prover)
    • Åtta kompletta uppsättningar av tillbehörsplast (KingFisher kam med 12 spetsar, elueringsremsor och lock)
    • Proteinas K-lösning, förstärkarlösning och elueringslösning tillräckliga för 96 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
För användning med (utrustning) KingFisher Duo och KingFisher Duo Prime reningssystem
För användning med (applikation) DNA-extraktion
Antal reaktioner 96 Förberedelser