Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 24 Deep Well-huvud
Produktkod. 12521788 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12521788 Vardera Varje
1 options
Produktkod. 12521788 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24074440
Beräknad leverans: 01-12-2026
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well-huvud ett magnethuvud för KingFisherTM Flex Magnetic Particle Purification System (kat. nr. 5400630 och 5400640). Detta magnethuvud kan fungera som ett ersättningshuvud för systemet med 24 djupa brunnar.
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well-huvud ett magnethuvud för KingFisherTM Flex Magnetic Particle Purification System (kat. nr. 5400630 och 5400640). Detta magnethuvud kan fungera som ett ersättningshuvud för systemet med 24 djupa brunnar. Både djupbrunnsplattor och KingFisher 96-plattor kan användas under samma körning. Därför är det möjligt att starta bearbetningen genom att använda större volymer (i en djupbrunnsplatta) och eluera det renade provet till en mindre volym (i en KingFisher 96 eller MagMAX 96 standardplatta).
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well-huvud ett magnethuvud för KingFisherTM Flex Magnetic Particle Purification System (kat. nr. 5400630 och 5400640). Detta magnethuvud kan fungera som ett ersättningshuvud för systemet med 24 djupa brunnar. Både djupbrunnsplattor och KingFisher 96-plattor kan användas under samma körning. Därför är det möjligt att starta bearbetningen genom att använda större volymer (i en djupbrunnsplatta) och eluera det renade provet till en mindre volym (i en KingFisher 96 eller MagMAX 96 standardplatta).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 24 Deep-well Head
Kapacitet 24 prover
För användning med (utrustning) KingFisher™ Böja
Produktlinje KingFisher
Kvantitet Vardera