Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor för PrepSEQ Chemistry
Produktkod. 17986840 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Låda med 1
Produktkod. Kvantitet
17986840 Låda med 1
1 options
Produktkod. 17986840 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A57714
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Thermo Scientific™ Pharma KingFisher Flex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor är avsedd för farmaceutisk analys och är ett utmärkt alternativ för anläggningar som vill automatisera sina PrepSEQ protokoll för resterande DNA eller PrepSEQ 1-2-3 nukleinsyraextraktionskit.
Thermo Scientific™ Pharma KingFisher Flex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor är avsedd för farmaceutisk analys och är ett utmärkt alternativ för anläggningar som vill automatisera sina PrepSEQ protokoll för resterande DNA eller PrepSEQ 1-2-3 nukleinsyraextraktionskit. Plattformen KingFisher Flex är en ledande automatiserad plattform utformad för att möta dina högkapacitetsbehov. Den integrerar sömlöst den snabba, pålitliga och kostnadseffektiva magnetiska pärlbaserade extraktion av nukleinsyror som du förväntar dig från PrepSEQ teknik med ett 96-brunns automationssystem. Med hjälp av magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet.
Viktiga produktegenskaper:
  • Tillförlitlig återvinning – kvantitativ och konsekvent nukleinsyra-återvinning samt kontroll av korskontaminering
  • Effektiv isolering – högkvalitativ och höggenomströmningsisolering av nukleinsyror från Mycoplasma, Vesivirus, MMV och rest-DNA
  • Strömlinjeformad design – överlägsen prestanda och kostnadseffektivitet per reaktion
  • Modulär & mångsidig applikation – som är fullt kompatibel med PrepSEQ nukleinsyraextraktionskit
Kvantitativ & konsekvent återhämtning
Kvantitativ och konsekvent återvinning av DNA från utmanande matriser – , inklusive prover med hög proteinkoncentration, lågt pH eller högt salt, – utgör ofta en teknisk utmaning. Nukleinsyraextraktionskiten PrepSEQ är nu anpassade för högkapacitetsarbetsflöden (upp till 96 extraktioner, eller 24 prover i triplikat) när de används i kombination med KingFisher Flex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor. Den speciella formuleringen av magnetiska partiklar som ingår i kiten PrepSEQ hjälper till att säkerställa effektiv och specifik återvinning av DNA från utmanande prover.
Högkvalitativ & genomströmningsisolering
De flesta automatiserade vätskehanteringssystem flyttar reagenser in och ut ur en enda brunn för att utföra de olika stegen i nukleinsyraisolering. I kontrast KingFisher Flex använder 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor permanenta stavar för att samla upp magnetpärlorna från lösningen och släpper kulorna i en brunn som innehåller reagenser för nästa isoleringssteg. Effektiviteten i pärlinsamling och överföring leder till överlägsen tvätt, eluationseffektivitet och bearbetning. KingFisher Flex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor kan bearbeta upp till 24 prover i triplikat, jämfört med 3 prover i triplikat med manuell metod.
Kompatibel med PrepSEQ provförberedelsekit
KingFisher Flex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor har optimerats för att fungera med både PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit och PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit-assays. Instrumentet levereras förinstallerat med PrepSEQ optimerade protokoll och kräver ingen ytterligare optimering efter installation och validering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Instrument för nukleinsyraextraktion och cellseparation
Provtyp Vävnadshomogenat
Lämplig nedströmsanalys PCR/qPCR, Sekvensering, Mass Spec
Tallrikar per däck 8
Formatera 96 Djupbrunnsinstrument
Kvantitet Låda med 1