Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Deep Well värmeblock
Produktkod. 12525977 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12525977 Vardera Varje
1 options
Produktkod. 12525977 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24075430
I lager
De KingFisher™ Flex 96 Deep-Well Heating Block är kompatibel med KingFisher™ Böja Microtiter Deep-Well 96 Plate och MagMAX™ Express-96 Deep-Well Plate när den används på KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor med 96 Deep-Well Head.
KingFisher Flex 96 Deep-Well Heating Block är kompatibel med KingFisher Flex Microtiter Deep-Well 96 Plate och MagMAX Express-96 Deep-Well Plate när den används på KingFisher Flex Magnetic Particle Processor med 96 Deep-Well-huvud.  Observera att KingFisher Flex 96 Deep-Well Heating Block inte är kompatibel med KingFisher 96 mikroplattan (200 μl).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96-djupbrunnsplatta
Kapacitet 96 prover
För användning med (utrustning) KingFisher™ Böja
Produktlinje KingFisher
Kvantitet Vardera