Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 96 Deep Well-huvud
Produktkod. 12515977 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12515977 Vardera Varje
1 options
Produktkod. 12515977 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24074430
I lager
De KingFisher™ Flex 96 Deep Well head är ett magnethuvud för KingFisher™ Flex reningssystem (kat. nr. 5400630 och 5400640). Detta magnethuvud kan fungera som ett ersättningshuvud för 96 djupbrunnsformatsystemet eller ett tilläggshuvud för 24 djupbrunnsformatsystemet.
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well head är ett magnethuvud för KingFisher™ Flex reningssystem (kat. nr. 5400630 och 5400640). Detta magnethuvud kan fungera som ett ersättningshuvud för 96 djupbrunnsformatsystemet eller ett tilläggshuvud för 24 djupbrunnsformatsystemet. Reaktionsvolymer kan skalas upp, och alla andra volymer (dvs tvättvolymer) måste ökas med samma vikningsskillnad. Det rekommenderas i allmänhet inte att skala upp reaktionsvolymerna mer än 2 gånger om inte plattans volymkapacitet tillåter det.
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well head är ett magnethuvud för KingFisher™ Flex reningssystem (kat. nr. 5400630 och 5400640). Detta magnethuvud kan fungera som ett ersättningshuvud för 96 djupbrunnsformatsystemet eller ett tilläggshuvud för 24 djupbrunnsformatsystemet. Reaktionsvolymer kan skalas upp, och alla andra volymer (dvs tvättvolymer) måste ökas med samma vikningsskillnad. Det rekommenderas i allmänhet inte att skala upp reaktionsvolymerna mer än 2 gånger om inte plattans volymkapacitet tillåter det.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje KingFisher
Kvantitet Vardera