Beskrivning
KingFisher™ Flex 96 KF värmeblock är kompatibelt med KingFisher™ 96 KF mikroplattan (200 μl) och MagMAX™ Express-96 standardplattan när den används på magnetpartikelprocessorn KingFisher™ Flex med 96 djupbrunnshuvud. Denna värmeblock är också kompatibel med KingFisher™ Flex Microtiter djupbrunnsplattan 96 och MagMAX™ Express-96 djupbrunnsplattorna.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Kapacitet | 96 prover |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Böja |
| Produktlinje | KingFisher |
| Kvantitet | Vardera |
| Frakt skick | Rumstemperatur |