Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Produktkod. 11839520 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
96 DW-huvud
96 DW-huvud och värmeblock
96 KF-huvud och värmeblock
96 PCR-huvud
96 PCR-huvud och värmeblock
96 PCR-platta
96 PCR-värmeblock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11839520
Brand: Thermo Scientific™ 5400620
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Förbered prover effektivt från en mängd olika material med Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbehandling för DNA/RNA, protein- eller cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst.
Förbered prover effektivt från en mängd olika material med Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbehandling för DNA/RNA, protein- eller cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Med hjälp av revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet.
Hitta en flexibel lösning för olika typer av provbearbetningsbehov. Med 24 konfigurationer kan kunder höja bearbetningsvolymen upp till 5 ml, vilket resulterar i ökat utbyte av den renade produkten. För behov av högre genomströmning kan 96 prover bearbetas med 96 magnethuvud.
  • elautomatiskt system ger höghastighetsrening av nukleinsyror, proteiner och celler.
  • Systemet med hög genomströmning behandlar upp till 96 prover på mindre än 20 minuter.
  • Utökar provvolymen 10 gånger med 24-brunnsformat.
  • Ett öppet och flexibelt system låter kunden använda alla magnetiska partikelbaserade satser för att möta tillämpningens krav.
  • Lätt-att-använda Thermo Scientific™ BindIt™-programvara tillhandahåller instrumentkontroll, protokollskapande och modifiering.
  • Färdiga protokoll för olika typer av tillämpningar finns tillgängliga.
Rekommenderas för:
  • Genomik och proteomik
  • Målidentifiering
  • Veterinära analyser
  • Upptäckt av biomarkörer
  • Kvalitetskontroll
  • Kriminalteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 96 PCR-platta
Volym (metrisk) bearbetning 20 till 200μ l
Tallrikar per däck 24 eller 96
Formatera 96-brunnsplatta
Kapacitet 96 prover
Insamlingseffektivitet av partiklar > 95%
Visa START / PAUS / STOPP / OK / KARUSELLEN ROTERAR MEDURS / KARUSELLEN ROTERAR MOTURS / fyra markörknappar / LCD
För användning med (applikation) Genomik och proteomik, målidentifiering, veterinära analyser, upptäckt av biomarkörer, kvalitetskontroll, kriminalteknik
Uppvärmningstemperatur Från +5 °C över omgivningstemperaturen till +115 °C
Magnetiska stavar 96 i en ram; Utbytbara magnethuvuden
Partikelstorlek (metrisk) ca.> 1μ m
Typ av tallrik 24- eller 96-brunnsplatta KingFisher 24 Deep Well-platta (200 till 5000μ l), Microtiter 96 Deep Well-platta (50 till 1000μ l), KingFisher 96-platta (20 till 200μ l), PCR-platta (20 till 100μ l)
Djup (engelska) 23,6 tum
Djup (metriskt) 60 cm
Höjd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 38 cm
Vikt (engelska) 62 lb.
Vikt (metrisk) 28 kg
Bredd (engelska) 26,8 tum
Bredd (metrisk) 68 cm
Visa mer Visa mindre
För laboratorieanvändning