Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förbered prover effektivt från en mängd olika material med Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbehandling för DNA/RNA, protein- eller cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Med hjälp av revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet.
Hitta en flexibel lösning för olika typer av provbearbetningsbehov. Med 24 konfigurationer kan kunder höja bearbetningsvolymen upp till 5 ml, vilket resulterar i ökat utbyte av den renade produkten. För behov av högre genomströmning kan 96 prover bearbetas med 96 magnethuvud.
- elautomatiskt system ger höghastighetsrening av nukleinsyror, proteiner och celler.
- Systemet med hög genomströmning behandlar upp till 96 prover på mindre än 20 minuter.
- Utökar provvolymen 10 gånger med 24-brunnsformat.
- Ett öppet och flexibelt system låter kunden använda alla magnetiska partikelbaserade satser för att möta tillämpningens krav.
- Lätt-att-använda Thermo Scientific™ BindIt™-programvara tillhandahåller instrumentkontroll, protokollskapande och modifiering.
- Färdiga protokoll för olika typer av tillämpningar finns tillgängliga.
Rekommenderas för:
- Genomik och proteomik
- Målidentifiering
- Veterinära analyser
- Upptäckt av biomarkörer
- Kvalitetskontroll
- Kriminalteknik
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 96 PCR-huvud och värmeblock |
| För användning med (applikation) | Genomik och proteomik, målidentifiering, veterinära analyser, upptäckt av biomarkörer, kvalitetskontroll, kriminalteknik |
| Körtid | 20 min. |
För laboratorieanvändning