Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Produktkod. 12569317 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
96 DW-huvud
96 DW-huvud och värmeblock
96 KF-huvud och värmeblock
96 PCR-huvud
96 PCR-huvud och värmeblock
96 PCR-platta
96 PCR-värmeblock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12569317
Brand: Thermo Scientific™ 24074421
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbered prover effektivt från en mängd olika material med Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbehandling för DNA/RNA, protein- eller cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst.
Förbered prover effektivt från en mängd olika material med Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbehandling för DNA/RNA, protein- eller cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Med hjälp av revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet.
Hitta en flexibel lösning för olika typer av provbearbetningsbehov. Med 24 konfigurationer kan kunder höja bearbetningsvolymen upp till 5 ml, vilket resulterar i ökat utbyte av den renade produkten. För behov av högre genomströmning kan 96 prover bearbetas med 96 magnethuvud.
  • elautomatiskt system ger höghastighetsrening av nukleinsyror, proteiner och celler.
  • Systemet med hög genomströmning behandlar upp till 96 prover på mindre än 20 minuter.
  • Utökar provvolymen 10 gånger med 24-brunnsformat.
  • Ett öppet och flexibelt system låter kunden använda alla magnetiska partikelbaserade satser för att möta tillämpningens krav.
  • Lätt-att-använda Thermo Scientific™ BindIt™-programvara tillhandahåller instrumentkontroll, protokollskapande och modifiering.
  • Färdiga protokoll för olika typer av tillämpningar finns tillgängliga.
Rekommenderas för:
  • Genomik och proteomik
  • Målidentifiering
  • Veterinära analyser
  • Upptäckt av biomarkörer
  • Kvalitetskontroll
  • Kriminalteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 96 KF-huvud och värmeblock
För användning med (applikation) Genomik och proteomik, målidentifiering, veterinära analyser, upptäckt av biomarkörer, kvalitetskontroll, kriminalteknik
Körtid 20 min.
För laboratorieanvändning