Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Produktkod. 12579317 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
96 DW-huvud och värmeblock
96 KF PCR-lock
96 KF-huvud och värmeblock
96 PCR-huvud
96 PCR-huvud och värmeblock
96 PCR-värmeblock
96 Standardhuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
12579317 96 Standardhuvud Varje
12511788 96 PCR-huvud Varje
12501758 96 PCR-huvud och värmeblock Varje
11734978 96 DW-huvud och värmeblock Varje
12569317 96 KF-huvud och värmeblock Varje
12508117 96 PCR-värmeblock Varje
11839520 96 KF PCR-lock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12579317 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24074420
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbered prover effektivt från en mängd olika material med Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbehandling för DNA/RNA, protein- eller cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst.
Förbered prover effektivt från olika material med Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetpartikelbehandling för DNA/RNA, protein- eller cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Med hjälp av revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknologi ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet.
Hitta en flexibel lösning för olika typer av provbearbetningsbehov. Med 24 konfigurationer kan kunder öka bearbetningsvolymen till 5 ml, vilket resulterar i ökad utbyte från den renade produkten. För behov av högre genomströmning kan 96 prover bearbetas med 96 magnethuvud.
  • Helautomatiskt system ger höghastighetsrening av nukleinsyror, proteiner och celler.
  • Systemet med hög genomströmning behandlar upp till 96 prover på mindre än 20 minuter.
  • Utökar provvolymen 10 gånger med 24-brunnsformat.
  • Öppet och flexibelt system låter kunden använda alla magnetiska partikelbaserade satser för att möta tillämpningskraven.
  • Lättanvänd Thermo Scientific™ BindIt™ mjukvara erbjuder instrumentstyrning, protokollskapande och modifiering.
  • Färdiga protokoll för olika typer av tillämpningar finns tillgängliga.
Rekommenderas för:
  • Genomik och proteomik
  • Målidentifiering
  • Veterinära analyser
  • Upptäckt av biomarkörer
  • Kvalitetskontroll
  • Kriminalteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 96 Standardhuvud
För användning med (applikation) Genomik och proteomik, målidentifiering, veterinära analyser, upptäckt av biomarkörer, kvalitetskontroll, kriminalteknik
Körtid 20 min.
För laboratorieanvändning