Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-Ready DNA Ultra 2.0 förfyllda plattor
Produktkod. 16346542 Handla allt Thermo Scientific Produkter
:
Antal: 96 förberedelser
Produktkod. 16346542
Brand: Thermo Scientific™ A36586
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Automationsfärdiga plattor förfyllda med MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-reagens som är lämpligt konfigurerade för KingFisher Flex-reningssystem
  • Möjliggör isolering av genomiskt DNA från 50 till 400μ L av flera provtyper som helblod, saliv, buffy coat, buckala pinnar och mer. Det renade gDNA:t är idealiskt för en mängd nedströms molekylärbiologiska tillämpningar
  • Nyckelfunktioner hos KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 förfyllda plattor:
    • Maximera bekvämligheten med MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 isoleringskemi förfylld i KingFisher SBS mikrotiterplattor
    • Öka användarvänligheten —bearbeta 96 prover på instrumentet utan krångel med reagensinställning
    • Designad för att minska användarfel
    • Hjälper till att minska praktisk tid
    • Formaterad speciellt för KingFisher Flex-instrument
    • Alla fördelar med MagMAX provförberedande kemi i automationsfärdigt plåtformat
    • Eliminera behovet av att alikvotera magnetiska pärlor, lyslösningar och tvättlösningar. Dra bara av folieförseglingarna från KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 förfyllda plattor; lägg till förstärkare, 50-400μ L av ditt prov och proteinas K; och ladda alla plattorna i KingFisher Flex-instrumentet
    • Eliminera behovet av pipettering av reagenser, sökning efter plast eller riskera att reagensförväxlas i ditt arbetsflöde för DNA-isolering
  • Komplett, förfyllt automationsfärdigt provförberedande kit förbättrar bekvämligheten med all tillbehörsplast
  • Vad du får:
    • Sju folieförseglade KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 förfyllda plattor tillräckligt för att bearbeta 96 prover i en instrumentkörning (totalt 96 prover)
    • En tom och förseglad provinmatningsplatta med 96 djupa brunnar
    • KingFisher 96-spets kam
    • Proteinas K-lösning och förstärkarlösning tillräcklig för 96 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
För användning med (utrustning) KingFisher Flex reningssystem
För användning med (applikation) DNA-extraktion
Antal reaktioner 96 Förberedelser
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.