Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics utformad speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto och Apex-instrument. KingFisher-instrumenten använder engångsplastplattor av plast och spetskammar av polypropen, som är idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. Både utbytet och kvaliteten på det isolerade proteinet eller nukleinsyran förbättras avsevärt med speciella plattor och spetskammar utformade för KingFisher-system.
Använd med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrument, inklusive KingFisher Apex, KingFisher Flex och KingFisher Presto.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnkam |
| Kapacitet | 96 prover |
| Beskrivning | KingFisher 96 tip comb för KingFisher magneter, 100 st (för Flex) |
| För användning med (utrustning) | Endast KingFisher Flex |
| Kvantitet | 100/Cs. |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.