Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Produktkod. 16532452 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Endast KingFisher Flex
Endast för användning med KingFisher Apex
KingFisher Apex
KingFisher Flex
KingFisher Flex och Presto
Kvantitet:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
80/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 48
Paket med 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Kvantitet unitSize
16532452 Endast för användning med KingFisher Apex 50/Cs. -
10357939 KingFisher Flex och Presto 48/Cs. Paket med 48
12613126 Endast KingFisher Flex 100/Cs. Paket med 100
12603126 KingFisher Flex 80/Cs. Paket med 80
17160069 KingFisher Apex 100/Cs. -
17180069 Endast för användning med KingFisher Apex 48/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16532452 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 97002560
Förenkla ditt arbetsflöde för genuttryckning
Använd kampanjkoden 27975
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher förbrukningsvaror utformade speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime och Presto instrument.
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics utformad speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto och Apex-instrument. KingFisher-instrumenten använder engångsplastplattor av plast och spetskammar av polypropen, som är idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. Både utbytet och kvaliteten på det isolerade proteinet eller nukleinsyran förbättras avsevärt med speciella plattor och spetskammar utformade för KingFisher-system.
Användning med: Thermo Scientific™ KingFisher-instrument, inklusive KingFisher Apex, KingFisher Flex och KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96-brunnkam
Kapacitet 96 prover
Innehåll och lagring KingFisher Apex 96 PCR tip comb (for Apex only)
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Endast för användning med KingFisher Apex
Kvantitet 50/Cs.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.