Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Produktkod. 17160069 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Endast KingFisher Flex
Endast för användning med KingFisher Apex
KingFisher Apex
KingFisher Flex
KingFisher Flex och Presto
Kvantitet:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
80/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 48
Paket med 80
Produktkod. 17160069
Brand: Thermo Scientific™ 97002524B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher förbrukningsvaror utformade speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime och Presto instrument.
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics utformad speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto och Apex-instrument. KingFisher-instrumenten använder engångsplastplattor av plast och spetskammar av polypropen, som är idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. Både utbytet och kvaliteten på det isolerade proteinet eller nukleinsyran förbättras avsevärt med speciella plattor och spetskammar utformade för KingFisher-system.
Använd med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrument, inklusive KingFisher Apex, KingFisher Flex och KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning KingFisher 96 spetskam, streckkodad
För användning med (utrustning) KingFisher Apex
Kvantitet 100/Cs.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.