Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ PlasmidPro Maxi-processor
Produktkod. 30280251 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30280251 1 st.
1 options
Produktkod. 30280251 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PPMX1000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
KingFisher™ PlasmidPro Maxi-processorn omvandlar maxi-skalans plasmidreningsprocess med ett banbrytande, helt automatiserat arbetsflöde som eliminerar arbetsintensiva centrifugerings- och pipetteringssteg.
KingFisher PlasmidPro Maxi Processor omvandlar maxi-skala plasmidreningsprocessen med ett banbrytande, helt automatiserat arbetsflöde som eliminerar arbetsintensiva centrifugerings- och pipetteringssteg. Häll helt enkelt i kulturen och låt instrumentet hantera resten. På under 75 minuter utför detta innovativa system effektivt alla viktiga reningssteg och levererar högkvalitativt, endotoxinfritt plasmid-DNA.
Riktig walkaway-automation
KingFisher PlasmidPro-systemet är helt automatiserat, vilket eliminerar behovet av pipettering eller centrifugering. Den klarar varje genomspelning på under 75 minuter, vilket gör att du kan fokusera på andra uppgifter.
Exceptionell kvalitet
Optimerat för maxi-skalad plasmid-DNA-rening från 150 ml bakteriekultur levererar systemet konsekvent högkvalitativt, avancerat plasmid-DNA av transfektionsklass.
Praktisk förfylld patron
Den endels, förfyllda KingFisher PlasmidPro Maxi Processor Endotoxin-Free Cartridge eliminerar installationstiden och säkerställer en enkel saneringsprocess, vilket möjliggör snabb hantering för din nästa rening.
Enkel installation och installation
Installationsprocessen kan slutföras på några minuter på vilken bänk som helst, vilket säkerställer omedelbar användbarhet.
Valfri AB försäkringsplan
AB Assurance-planen är en omfattande reparationsplan som syftar till att optimera instrumentens prestanda och säkerställa tillgången till kritiska system. Det inkluderar förebyggande underhåll, proaktiv instrumentövervakning och reparationer, allt med målet att hålla ditt laboratorium i drift smidigt.
Ytterligare detaljer
KingFisher PlasmidPro Maxi-processorn är specifikt optimerad för odlingar odlade i Luria-Bertani (LB)-medium.
I slutet av proceduren levererar systemet endotoxinfritt plasmid-DNA som är omsuspenderat i TE-buffert, vilket säkerställer optimal kvalitet och kompatibilitet med senare applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Plasmidförberedelse
Provtyp Bakterier
Lämplig nedströmsanalys Avancerade transfektionsapplikationer
Volym (metrisk) bearbetning 150 mL
Tallrikar per däck Hold (Håll)
Formatera Kassett
Kapacitet 1 Sample/Run
Mått 19,7 x 11,8 x 23,6 tum (50 x 30 x 60 cm)
Visa 16,9 cm Pekskärm
För användning med (applikation) Plasmidrening, avancerade transfektionsapplikationer
Hamnar USB
Reningsmål Plasmid-DNA
Kvantitet 1 st.
Körtid <75 min.
Prover per körning 1 Sample/Run
Provvolym 150 mL
Frakt skick Rumstempererat
Minne 8 GB
Elektriska krav 100/240 VAC, 50/60 Hz (nominell), automatisk spänningsdetektering
Frekvens 50/60 Hz