Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor Endotoxin-fri patron
Produktkod. 30131894 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 Förberedelser
Produktkod. Kvantitet
30131894 4 Förberedelser
1 options
Produktkod. 30131894 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A54072
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
De KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor Endotoxin-Free Cartridge används med KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor för helautomatisk isolering av endotoxinfritt plasmid-DNA på under 75 minuter.
De KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor Endotoxin-Free Cartridge används med KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor för helautomatisk isolering av endotoxinfritt plasmid-DNA på under 75 minuter. Rena högkvalitativt plasmid-DNA som är lämpligt för avancerade transfektionsapplikationer som transfektion av känsliga celllinjer eller genomteknik.
Funktioner och fördelar
  • Bekväm patron i ett stycke förfylld med alla nödvändiga reagenser
  • Uppsamlingsrör medföljer för enkelt avlägsnande och lagring av plasmid-DNA
  • Utformad för städning och avfallshantering utan smuts
  • Plasmid-DNA innehåller mindre än< 0,1 EU/μ g
Ytterligare produktdetaljer
De KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor är en banbrytande lösning designad för helautomatisk plasmidrening i maximal skala.
Vid slutet av proceduren levererar systemet endotoxinfritt plasmid-DNA. Det renade DNA:t återsuspenderas i TE-buffert, vilket säkerställer optimal kvalitet och kompatibilitet med nedströmsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kassett
Innehåll och lagring 4 KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor Endotoxin-fria patroner
Förvaras i rumstemperatur (15 °C till 25 °C).
För användning med (applikation) Plasmidrening
För användning med (utrustning) KingFisher™ PlasmidPro Maxi-processor
Reningsmål Plasmid-DNA
Kvantitet 4 Förberedelser
Körtid <75 min.
Provvolym 150 mL