Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Reningssystem
Produktkod. 15881647 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
24 DW-huvud och värmeblock
24 Djupbrunnshuvud
96 DW-huvud
96 DW-huvud och värmeblock
KF Presto med 24 DW-huvud
KF Presto med 96 DW-huvud
Volym (metrisk) bearbetning:
200 till 5000μ L
50 till 1000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Volym (metrisk) bearbetning unitSize
15881647 KF Presto med 96 DW-huvud 50 till 1000μ l Varje
15831647 96 DW-huvud 50 till 1000μ l Varje
15841647 96 DW-huvud och värmeblock 50 till 1000μ l Varje
15851647 24 Djupbrunnshuvud 200 till 5000μ L Varje
15861647 24 DW-huvud och värmeblock 200 till 5000μ L Varje
15891647 KF Presto med 24 DW-huvud 200 till 5000μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15881647 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5400830
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd Thermo Scientific Kungsfiskare Presto som en del av ett automatiserat reningssystem med vätskehanterare för plåtfyllning i högkapacitetslaboratorier.
Använd Thermo Scientific Kungsfiskare Presto som en del av ett automatiserat reningssystem med vätskehanterare för plåtfyllning i högkapacitetslaboratorier. Genom att använda beprövad KingFisher magnetisk partikelbaserad teknologi, KingFisher Presto ger högkvalitativa utbyten av målnukleinsyror och proteiner för biofarma, bioteknik och forskning.
Drag:
• Rena 96 eller 24 prover åt gången
• Volymintervall på 50 –5000μ L
• Minimerad storlek för enkel montering i automationssystem
• Uppvärmningsförmåga för tillämpningar som kräver förhöjda temperaturer
• Enkel anslutning till flera vätskehanteringsinstrument
• Flexibelt system för många olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp KF Presto med 96 DW-huvud
Volym (metrisk) bearbetning 50 till 1000μ l
Uppvärmningstemperatur Från +°5 C över omgivningstemperatur till 115 °C
Prover per körning 96
Typ av tallrik 96, 96 DW
Djup (engelska) 18,3 tum
Djup (metriskt) 465 mm
Höjd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 400 mm
Vikt (engelska) 52.9 lb.
Vikt (metrisk) 24 kg
Bredd (engelska) 14,2 tum
Bredd (metrisk) 36 cm