Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Reningssystem
Produktkod. p-6926032 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
24 DW-huvud och värmeblock
24 Djupbrunnshuvud
96 DW-huvud
96 DW-huvud och värmeblock
KF Presto med 24 DW-huvud
KF Presto med 96 DW-huvud
Volym (metrisk) bearbetning:
200 till 5000μ L
50 till 1000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15881647
Brand: Thermo Scientific™ 5400830
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Använd Thermo Scientific Kungsfiskare Presto som en del av ett automatiserat reningssystem med vätskehanterare för plåtfyllning i högkapacitetslaboratorier.
Använd Thermo Scientific Kungsfiskare Presto som en del av ett automatiserat reningssystem med vätskehanterare för plåtfyllning i högkapacitetslaboratorier. Genom att använda beprövad KingFisher magnetisk partikelbaserad teknologi, KingFisher Presto ger högkvalitativa utbyten av målnukleinsyror och proteiner för biofarma, bioteknik och forskning.
Drag:
• Rena 96 eller 24 prover åt gången
• Volymintervall på 50 –5000μ L
• Minimerad storlek för enkel montering i automationssystem
• Uppvärmningsförmåga för tillämpningar som kräver förhöjda temperaturer
• Enkel anslutning till flera vätskehanteringsinstrument
• Flexibelt system för många olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp KF Presto med 96 DW-huvud
Volym (metrisk) bearbetning 50 till 1000μ l
Uppvärmningstemperatur Från +°5 C över omgivningstemperatur till 115 °C
Prover per körning 96
Typ av tallrik 96, 96 DW
Djup (engelska) 18,3 tum
Djup (metriskt) 465 mm
Höjd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 400 mm
Vikt (engelska) 52.9 lb.
Vikt (metrisk) 24 kg
Bredd (engelska) 14,2 tum
Bredd (metrisk) 36 cm