Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System, KingFisher med 24 djupbrunnars huvud
Produktkod. 11819520 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11819520 Vardera Varje
1 options
Produktkod. 11819520 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5400640
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Förbered prover effektivt från en mängd olika material med Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processors.
Förbered prover effektivt från en mängd olika material med Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System, som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbehandling för DNA/RNA, protein- eller cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Med hjälp av revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet.
Hitta en flexibel lösning för olika typer av provbearbetningsbehov. Med 24 magnethuvuden kan kunder höja bearbetningsvolymen upp till 5 ml, vilket ger ökat utbyte av den renade produkten. För behov av högre genomströmning kan 96 prover bearbetas med 96 magnethuvud.
  • Helautomatiskt system ger höghastighetsrening av nukleinsyror, proteiner och celler.
  • Systemet med hög genomströmning behandlar upp till 96 prover på mindre än 20 minuter.
  • Öppet och flexibelt system låter kunden använda alla magnetiska partikelbaserade satser för att möta tillämpningskraven.
  • Lätt-att-använda Thermo Scientific™ BindIt™-programvara tillhandahåller instrumentkontroll, skapande och modifiering av protokoll.
  • Färdiga protokoll för olika typer av tillämpningar finns tillgängliga.
Rekommenderas för:
  • Genomik och proteomik
  • Målidentifiering
  • Veterinära analyser
  • Upptäckt av biomarkörer
  • Kvalitetskontroll
  • Kriminalteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) bearbetning 200 till 5000μ L
Tallrikar per däck 24 eller 96
Kapacitet 24 prover
Beskrivning KingFisher 24 DW platta
Insamlingseffektivitet av partiklar > 95%
Visa START / PAUS / STOPP / OK / KARUSELLEN ROTERAR MEDURS / KARUSELLEN ROTERAR MOTURS / fyra markörknappar / LCD
För användning med (applikation) Genomik och proteomik, målidentifiering, veterinära analyser, upptäckt av biomarkörer, kvalitetskontroll, kriminalteknik
Uppvärmningstemperatur Från +5 °C över omgivningstemperaturen till +115 °C
Magnetiska stavar 24 i en ram; Utbytbara magnethuvuden
Partikelstorlek (metrisk) ca.> 1μ m
Kvantitet Vardera
Typ av tallrik 24- eller 96-brunnsplatta KingFisher 24 Deep Well-platta (200 till 5000μ l), Microtiter 96 Deep Well-platta (50 till 1000μ l), KingFisher 96-platta (20 till 200μ l), PCR-platta (20 till 100μ l)
Djup (engelska) 23,6 tum
Djup (metriskt) 60 cm
Höjd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 38 cm
Vikt (engelska) 62 lb.
Vikt (metrisk) 28 kg
Bredd (engelska) 26,8 tum
Bredd (metrisk) 68 cm
Visa mer Visa mindre
För laboratorieanvändning