Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systemförbrukningsartiklar
Produktkod. 11520625 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
KingFisher-kam med spets
KingFisher-tallrik 100 μl
KingFisher-tallrik 200 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11520625 KingFisher-kam med spets Paket med 50
12673116 KingFisher-tallrik 100 μl Paket med 50
12683116 KingFisher-tallrik 200 μl Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11520625 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 97002070
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Optimera prestanda med hjälp av Thermo Scientific™ ™KingFisher Systems förbrukningsvaror, idealisk för magnetisk partikelbearbetning.
Optimera prestanda med hjälp av Thermo Scientific™ KingFisher™ Systemförbrukningsartiklar, speciellt designade för användning med KingFisher-systemet och idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. De specialdesignade engångskammarna och mikroplattorna, som är gjorda av polypropen, möjliggör utmärkt återhämtning av magnetiska pärlor.
  • Speciellt designad för användning med KingFisher-systemet
  • Idealisk för magnetisk partikelbehandling på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler
  • De specialdesignade engångskammarna och mikroplattorna är gjorda av polypropen
  • Detta möjliggör utmärkt återhämtning av magnetiska pärlor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Magnetisk partikelbearbetning
För användning med (utrustning) KingFisher System
Inkluderar KingFisher-kam med spets
Kvantitet 50/Cs.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.