Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systemförbrukningsartiklar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimera prestanda med hjälp av Thermo Scientific™ KingFisher™ Systemförbrukningsartiklar, speciellt designade för användning med KingFisher-systemet och idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. De specialdesignade engångskammarna och mikroplattorna, som är gjorda av polypropen, möjliggör utmärkt återhämtning av magnetiska pärlor.
- Speciellt designad för användning med KingFisher-systemet
- Idealisk för magnetisk partikelbehandling på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler
- De specialdesignade engångskammarna och mikroplattorna är gjorda av polypropen
- Detta möjliggör utmärkt återhämtning av magnetiska pärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 100μ L |
| För användning med (applikation) | Magnetisk partikelbearbetning |
| För användning med (utrustning) | KingFisher System |
| Inkluderar | KingFisher-tallrik 100 μl |
| Kvantitet | 50/Cs. |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.