Läs mer
Kininogen 1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Produktkod. 18344765 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18344765 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18344765 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP299364AF750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Kininogen 1 Polyclonal specifically detects Kininogen 1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Kininogen 1
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 750
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, BK, bradykinin, Fitzgerald factor, High molecular weight kininogen, HMWK, kininogen-1, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Kininogen 1 (NP_001095886.1; Gln 19-Ser 644).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3827
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG