missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kir2.1 Antibody (JE54-56), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-32505
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Kir2.1 Monoclonal antibody specifically detects Kir2.1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifikationer
| Kir2.1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Cardiac inward rectifier potassium channel, HHBIRK1, HHIRK1, hIRK1, Inward rectifier K(+) channel Kir2.1, inward rectifier K+ channel KIR2.1, inward rectifier potassium channel 2, IRK-1, IRK1LQT7, Kir2.1, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 2, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 2, SQT3 | |
| Synthetic peptide within Human Kir2.1 aa 91-140/ 427. (Uniprot: P63252) | |
| 100 μL | |
| Neuroscience | |
| 3759 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| JE54-56 | |
| Unconjugated | |
| 1*TBS (pH7.4), 1% BSA and 50% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering