Läs mer
KIR2DL2 Polyclonal Antibody
Produktkod. 16690355 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
16690355 100 μL
1 options
Produktkod. 16690355 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer PA5103908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5330.00 SEK
    4530.50 SEK / 100µL
    Save 799.50 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
KIR2DL2 Polyclonal Antibody
KIR2DL2 Polyclonal Antibody for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen KIR2DL2
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen KIR2DL2
Genaccessionsnr. P43627
Gene Alias CD158 antigen-like family member B1; CD158b; CD158B1; killer cell immunoglobulin like receptor, two Ig domains and long cytoplasmic tail 2; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL2; killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 2; KIR2DL2; MHC class I NK cell receptor; natural killer cell receptor; natural killer-associated transcript 6; NKAT6; NKAT-6; p58 natural killer cell receptor clone CL-43; p58 NK receptor CL-43; p58.2
Gensymboler KIR2DL2
Värd art Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human KIR2DL2(Accession P43627), corresponding to amino acid residues T146-Y196.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3803
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG