missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KIR2DL3/CD158b2 Antibody (MM0440-8P9), DyLight 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18040218 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18040218 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18040218 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP211760G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

KIR2DL3/CD158b2 Monoclonal specifically detects KIR2DL3/CD158b2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen KIR2DL3/CD158b2
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona MM0440-8P9
Konjugera DyLight 488
Utspädning Flow Cytometry
Genaccessionsnr. ACI49719.1
Gene Alias CD158 antigen-like family member B2, CD158b2 antigen, CD158B2CD158b, cl-6, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 3, Killer inhibitory receptor cl 2-3, KIR-023GB, KIRCL23, KIR-K7b, KIR-K7c, MGC129943, MHC class I NK cell receptor, natural killer associated transcript 2, natural killer cell inhibitory receptor KIR2DL3, Natural killer-associated transcript 2, NKAT, nkat2, NKAT-2, NKAT2a, NKAT2B, NKAT2GL183, NK-receptor, p58, p58 natural killer cell receptor clone CL-6, p58 NK receptor CL-6, p58.2 MHC class-I specific NK receptor, p58.2 MHC class-I-specific NK receptor
Gensymboler KIR2DL3
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant KIR2DL3/CD158b2
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3804
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.