missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
KIR2DS2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-82102B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
KIR2DS2 Polyclonal antibody specifically detects KIR2DS2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Specifikationer
| KIR2DS2 | |
| Polyclonal | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| Rabbit | |
| Peptide Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| Biotin | |
| 183ActI, CD158b, CD158J, cl-49, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, short cytoplasmic tail, 2, NKAT5, p58 KIR | |
| KIR2DS2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human KIR2DS2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of KIR2DS2. Amino Acid Squence: EPAGNRTVNSEDSDEQDH | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 100132285 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering