missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
KIR2DS4/CD158i Antibody (MM0442-2G42), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-11762MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
KIR2DS4/CD158i Monoclonal antibody specifically detects KIR2DS4/CD158i in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| KIR2DS4/CD158i | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| MM0442-2G42 | |
| Flow Cytometry | |
| CD158 antigen-like family member I, CD158I, CD158i antigen, cl-39, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DS4, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, short cytoplasmic tail4,nkat8, killer inhibitory receptor 4-1-2, KIR antigen 2DS4, KKA3KIR1D, MGC120019, MGC125315, MGC125317, MHC class I NK cell receptor, natural killer cell inhibitory receptor, Natural killer-associated transcript 8, NKAT-8, NKAT8KIR412, P58 natural killer cell receptor clones CL-39/CL-17, p58 NK receptor CL-39/CL-17 | |
| Human recombinant KIR2DS4/CD158i | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 3809 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering