Läs mer
KIR3DL2/CD158k Antibody (539304), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Produktkod. 18620840 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18620840 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18620840 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB2878I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7195.51 SEK
    6130.95 SEK / 0.1ml
    Save 1064.56 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KIR3DL2/CD158k Monoclonal specifically detects KIR3DL2/CD158k in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen KIR3DL2/CD158k
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 539304
Konjugera Janelia Fluor 549
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL2, CD158K, killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, long cytoplasmic tail, 2, NKAT4, NKAT-4, NKAT4B, p140
Värd art Mouse
Immunogen BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR3DL2/CD158k, Accession # P43630
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3812
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus