Läs mer
KIR3DL3/CD158z Antibody (1136B), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Produktkod. 30027499 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30027499 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30027499 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB8919PECY7
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
KIR3DL3/CD158z Monoclonal antibody specifically detects KIR3DL3/CD158z in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen KIR3DL3/CD158z
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 1136B
Konjugera PE-Cyanine7
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias CD158Z;Killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL3;KIR2DL5B;KIR3DL7;KIR44;KIRC1
Värd art Rabbit
Immunogen Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human KIR3DL3/CD158z, Met1-Leu322, Accession # Q8N743
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 115653
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG