Läs mer
KIRA6, MedChemExpress
Beskrivning
KIRA6 is an advanced small-molecule IRE1α RNase kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. KIRA6 can trigger an apoptotic response.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KIRA6 |
| CAS | 1589527-65-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H25F3N6O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)NC2=C3C=CC=CC3=C(C4=C5C(N)=NC=CN5C(C(C)(C)C)=N4)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.53 |
| Formel vikt | 518.53 |
| Visa mer |