Läs mer
Kira8, MedChemExpress
Beskrivning
Kira8 (AMG-18) is a mono-selective IRE1α inhibitor that allosterically attenuates IRE1α RNase activity with an IC50 of 5.9 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kira8 |
| CAS | 1630086-20-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H29ClN6O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AMG-18 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (108.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1Cl)(NC2=C3C=CC(C)=C(OC4=NC=CC=C4C5=NC(N[C@@H]6CNCCC6)=NC=C5)C3=CC=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 601.12 |
| Visa mer |