Läs mer
Invitrogen™ KIRREL3 Monoclonal Antibody (04)
Produktkod. 15454875
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454875 100 μL 100ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15454875 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 042591.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Mouse Monoclonal Antibody
This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Rat KIRREL3/NEPH2.
The protein encoded by this gene is a member of the nephrin-like protein family. These proteins are expressed in fetal and adult brain, and also in podocytes of kidney glomeruli. The cytoplasmic domains of these proteins interact with the C-terminus of podocin, also expressed in the podocytes, cells involved in ensuring size- and charge-selective ultrafiltration. The protein encoded by this gene is a synaptic cell adhesion molecule with multiple extracellular immunoglobulin-like domains and a cytoplasmic PDZ domain-binding motif. Mutations in this gene are associated with several neurological and cognitive disorders. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen KIRREL3
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 04
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with no preservative
Gen KIRREL3
Genaccessionsnr. 0
Gene Alias 1500010O20Rik; 2900036G11Rik; Kiaa1867; kin of IRRE like 3 (Drosophila); Kin of irregular chiasm-like protein 3; kin of IRRE-like protein 3; KIRRE; KIRREL3; membrane protein mKirre; mKIAA1867; mKirre; MRD4; NEPH2; nephrin-like 2; nephrin-like protein 2; PRO4502; Processed kin of IRRE-like protein 3; SST4; UNQ5923/PRO4502/PRO19814; X kin of IRRE like 3
Gensymboler KIRREL3
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant Rat KIRREL3/NEPH2 protein.
Reningsmetod Protein A
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 315546
Målarter Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1