Läs mer
HUBER KISS 106A Clear View-badcirkulator
Produktkod. 15602717
Spänning:
208/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15602717
Brand: HUBER 2049.0003.98
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Värmebadscirkulatorer med bad av polykarbonat är lämpliga för många applikationer såsom: provtemperaturkontroll, analys, materialprovning etc. Enheterna är försedda med övertemperatur- och lågnivåskydd och lämpliga för användning med brandfarliga vätskor.
  • Har hög temperaturstabilitet
  • Utrustad med övertemperatur- och lågnivåskydd lämplig för säkerhetsklass III/FL (DIN 12876) för användning med brandfarliga vätskor
  • Tryck/sugpump säkerställer optimal cirkulation och temperaturhomogenitet i badet
  • Tillåter temperaturkontroll av externt anslutna applikationer med pumpadapter
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel hantering med menynavigering
  • Samtidig visning av börvärde, Tmin, Tmax och aktuell temperatur
  • Statusdisplayer för pump, kyla och värme
  • USB och RS232-gränssnitt
  • Autostartfunktion för strömavbrott
  • 3 färgversioner tillgängliga: grå (standard), blå, röd
  • Tillverkad av polykarbonat
  • Lämplig för rutinuppgifter inom forskning och industri
Specifikationer
Controllertyp KYSSA
Kapacitet (metrisk) 6 L
Certifikat och efterlevnad III/FL (DIN 12876)
Pumptyp M16x1 AG hane
Temperaturområde 25 °C till 100 °C
Typ Bad termostat
Värmekapacitet 1.5 - 2.1 kW
Material Polykarbonat
Max. Tryck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS 106 A
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Djup (metriskt) 307 mm
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Spänning 208/240 V
Amperage 10 A
Frekvens 50/60 Hz