Läs mer
HUBER KISS 108A Clear View-badcirkulator
Spänning:
208/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Har hög temperaturstabilitet
- Utrustad med övertemperatur- och lågnivåskydd lämplig för säkerhetsklass III/FL (DIN 12876) för användning med brandfarliga vätskor
- Tryck/sugpump säkerställer optimal cirkulation och temperaturhomogenitet i badet
- Tillåter temperaturkontroll av externt anslutna applikationer med pumpadapter
- KISS temperaturregulator
- Enkel hantering med menynavigering
- Samtidig visning av börvärde, Tmin, Tmax och aktuell temperatur
- Statusdisplayer för pump, kyla och värme
- USB och RS232-gränssnitt
- Autostartfunktion för strömavbrott
- 3 färgversioner tillgängliga: grå (standard), blå, röd
- Tillverkad av polykarbonat
- Lämplig för rutinuppgifter inom forskning och industri
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | KYSSA |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Certifikat och efterlevnad | III/FL (DIN 12876) |
| Pumptyp | M16x1 AG hane |
| Temperaturområde | 25 °C till 100 °C |
| Typ | KISS 108 A Clear View Cirkulationsbad |
| Värmekapacitet | 1.5 - 2.1 kW |
| Material | Polykarbonat |
| Max. Tryck | 14 l/min; 0,25 bar |
| Modell | KISS 108 A |
| Visa mer |