Läs mer
HUBER KISS 212B Värmebadscirkulator
Produktkod. 15682717
Spänning:
208/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15682717
Brand: HUBER 2057.0004.98
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Värmebadscirkulatorer med bad i rostfritt stål möjliggör temperaturkontroll av interna och externa termoregleringsuppgifter. Artiklar kan termoregleras direkt genom att placera dem i ett termostatbad och styrning av externt anslutna applikationer är också möjlig.
  • Temperaturen på olika föremål kan kontrolleras genom att placera dem direkt i badkaret
  • Utrustad med övertemperatur- och lågnivåskydd lämplig för säkerhetsklass III/FL (DIN 12876) för användning med brandfarliga vätskor
  • Tryck/sugpump säkerställer optimal cirkulation och temperaturhomogenitet i badet
  • Tillåter temperaturkontroll av externt anslutna applikationer med pumpadapter
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel hantering med menynavigering
  • Samtidig visning av börvärde, Tmin, Tmax och aktuell temperatur
  • Statusdisplayer för pump, kyla och värme
  • USB och RS232-gränssnitt
  • Autostartfunktion för strömavbrott
  • 3 färgversioner tillgängliga: grå (standard), blå, röd
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Lämplig för rutinuppgifter inom forskning och industri
Specifikationer
Controllertyp KYSSA
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certifikat och efterlevnad III/FL (DIN 12876)
Pumptyp M16x1 AG hane
Temperaturområde 25 °C till 200 °C
Typ KISS 212 B Värmebadstermostat
Värmekapacitet 1.5 - 2.1 kW
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS 212 B
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Djup (metriskt) 375 mm
Vikt (engelska) 24.2 lb.
Vikt (metrisk) 11 kg
Spänning 208/240 V
Amperage 10 A
Frekvens 50/60 Hz