Läs mer
HUBER KISS E Immersion Circulator
Produktkod. 15682707
Change view
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15682707 220/240 V Varje
1 options
Produktkod. 15682707 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 2035.0012.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15610.00 SEK
    15181.90 SEK / Paket med 1
    Save 428.10 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Nedsänkningstermostater är lämpliga för att reglera temperaturen i alla badkar eftersom skruvklämman gör att termostaterna enkelt kan monteras på olika kärl. Minustemperaturer uppnås i kombination med ett kylt bad eller doppskylare.
  • Minustemperaturer uppnås i kombination med kylbad eller doppskylare
  • Utrustad med övertemperatur och lågnivåskydd lämplig för säkerhetsklass III/FL (DIN 12876)
  • Kan användas för externt fästa applikationer med pumpanslutningar på baksidan
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel hantering med menynavigering
  • Samtidig visning av börvärde, Tmin, Tmax och aktuell temperatur
  • Statusdisplayer för pump, kyla och värme
  • USB och RS232-gränssnitt
  • Autostartfunktion för strömavbrott
  • 3 färgversioner tillgängliga: grå (standard), blå, röd
  • Lämplig för rutinuppgifter inom forskning och industri
Specifikationer
Controllertyp KYSSA
Certifikat och efterlevnad III/FL (DIN 12876)
Temperaturområde 25 °C till 200 °C
Typ KISS EI mmersion Termostat
Värmekapacitet 1.5-2.1 kW
Max. Tryck 14 l/min; 0,25 bar
Modell PUSS E
Djup (metriskt) 163 mm
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 4 kg
Spänning 220/240 V
Amperage 10 A
Frekvens 50/60 Hz