Läs mer
HUBER KISS K12 kylt värmebad
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kylcirkulatorn arbetar med naturliga köldmedier
- Erbjuder miljövänlig lösning för temperaturkontroll
- Kylcirkulatorer är utrustade med automatisk justering av kylkapacitet
- Minskar energiförbrukning och spillvärme till absolut nödvändigt
- Utrustad med övertemperatur och lågnivåskydd lämplig för säkerhetsklass III/FL (DIN 12876)
- Kan användas för externt fästa applikationer med pumpanslutningar på baksidan
- KISS temperaturregulator
- Enkel hantering med menynavigering
- Samtidig visning av börvärde, Tmin, Tmax och aktuell temperatur
- Statusdisplayer för pump, kyla och värme
- USB och RS232-gränssnitt
- Autostartfunktion för strömavbrott
- 3 färgversioner tillgängliga: grå (standard), blå, röd
- Lämplig för rutinuppgifter inom forskning och industri
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 20 °C till 200 °C |
| Controllertyp | KYSSA |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Kylkapacitet | 20 °C (0,25 kW) |
| Visa | OLED |
| Värmekapacitet | 1.8-2.1 kW |
| Max. Tryck | 14 l/min; 0,25 bar |
| Modell | KISS K12 |
| Pumpkapacitet | M16x1 AG hane |
| Säkerhetsklass | 3/FL (DIN 12876) |
| Visa mer |