Läs mer
HUBER KISS K15 kylt värmebad
Product Code. 15652707
Click to view available options
Spänning:
220/240 V
Unit Size:
Varje
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 15652707
Brand: HUBER 2010.0017.98
Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Kylbadstermostater med isolerade kylbad är en ekonomisk lösning för termoreglering av föremål direkt i termostatbadet. Enheterna är lämpliga för typiska värme- och kyluppgifter såsom provtemperaturkontroll, materialprovning, kvalitetskontroll, analyser, etc.
  • Kylcirkulatorn arbetar med naturliga köldmedier
  • Erbjuder miljövänlig lösning för temperaturkontroll
  • Kylcirkulatorer är utrustade med automatisk justering av kylkapacitet
  • Minskar energiförbrukning och spillvärme till absolut nödvändigt
  • Utrustad med övertemperatur och lågnivåskydd lämplig för säkerhetsklass III/FL (DIN 12876)
  • Kan användas för externt fästa applikationer med pumpanslutningar på baksidan
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel hantering med menynavigering
  • Samtidig visning av börvärde, Tmin, Tmax och aktuell temperatur
  • Statusdisplayer för pump, kyla och värme
  • USB och RS232-gränssnitt
  • Autostartfunktion för strömavbrott
  • 3 färgversioner tillgängliga: grå (standard), blå, röd
  • Lämplig för rutinuppgifter inom forskning och industri
Specifications
Omgivningstemperatur 20 °C till 200 °C
Controllertyp KYSSA
Kapacitet (metrisk) 15 L
Kylkapacitet 20 °C (0,25 kW)
Visa OLED
Värmekapacitet 1.8-2.1 kW
Max. Tryck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS K15
Pumpkapacitet M16x1 AG hane
Säkerhetsklass 3/FL (DIN 12876)
Vikt (engelska) 61.7 lb.
Vikt (metrisk) 28 kg
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz