Läs mer
HUBER KISS K6 kylt värmebad
Produktkod. 15622707
Change view
Spänning:
208/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15622707 208/240 V Varje
1 options
Produktkod. 15622707 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 2008.0043.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46360.00 SEK
    42033.15 SEK / Paket med 1
    Save 4326.85 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kylbadstermostater med isolerade kylbad är en ekonomisk lösning för termoreglering av föremål direkt i termostatbadet. Enheterna är lämpliga för typiska värme- och kyluppgifter såsom provtemperaturkontroll, materialprovning, kvalitetskontroll, analyser, etc.
  • Kylcirkulatorn arbetar med naturliga köldmedier
  • Erbjuder miljövänlig lösning för temperaturkontroll
  • Kylcirkulatorer är utrustade med automatisk justering av kylkapacitet
  • Minskar energiförbrukning och spillvärme till absolut nödvändigt
  • Utrustad med övertemperatur och lågnivåskydd lämplig för säkerhetsklass III/FL (DIN 12876)
  • Kan användas för externt fästa applikationer med pumpanslutningar på baksidan
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel hantering med menynavigering
  • Samtidig visning av börvärde, Tmin, Tmax och aktuell temperatur
  • Statusdisplayer för pump, kyla och värme
  • USB och RS232-gränssnitt
  • Autostartfunktion för strömavbrott
  • 3 färgversioner tillgängliga: grå (standard), blå, röd
  • Lämplig för rutinuppgifter inom forskning och industri
Specifikationer
Controllertyp KYSSA
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Kylkapacitet 20 °C till -20 °C
Visa OLED
Värmekapacitet 1.6 - 2.1 kW
Max. Tryck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS K6
Pumpkapacitet M16x1 AG hane
Säkerhetsklass 3/FL (DIN 12876)
Spänning 208/240 V
Frekvens 50/60 Hz