Läs mer
HUBER KISS K6s kylt värmebad
Produktkod. 15632707
Spänning:
208/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15632707
Brand: HUBER 2008.0044.98
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kylbadstermostater med isolerade kylbad är en ekonomisk lösning för termoreglering av föremål direkt i termostatbadet. Enheterna är lämpliga för typiska värme- och kyluppgifter såsom provtemperaturkontroll, materialprovning, kvalitetskontroll, analyser, etc.
  • Kylcirkulatorn arbetar med naturliga köldmedier
  • Erbjuder miljövänlig lösning för temperaturkontroll
  • Kylcirkulatorer är utrustade med automatisk justering av kylkapacitet
  • Minskar energiförbrukning och spillvärme till absolut nödvändigt
  • Utrustad med övertemperatur och lågnivåskydd lämplig för säkerhetsklass III/FL (DIN 12876)
  • Kan användas för externt fästa applikationer med pumpanslutningar på baksidan
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel hantering med menynavigering
  • Samtidig visning av börvärde, Tmin, Tmax och aktuell temperatur
  • Statusdisplayer för pump, kyla och värme
  • USB och RS232-gränssnitt
  • Autostartfunktion för strömavbrott
  • 3 färgversioner tillgängliga: grå (standard), blå, röd
  • Lämplig för rutinuppgifter inom forskning och industri
Specifikationer
Omgivningstemperatur 25 °C till 200 °C
Controllertyp KYSSA
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Kylkapacitet 20 °C (0,26 kW)
Visa OLED
Värmekapacitet 1.6 - 2.1 kW
Max. Tryck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS K6s
Pumpkapacitet M16x1 AG hane
Säkerhetsklass 3/FL (DIN 12876)
Spänning 208/240 V
Frekvens 50/60 Hz