missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
KIST Monoclonal antibody specifically detects KIST in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | KIST |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 1H5 |
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gene Alias | DKFZp434C1613, EC 2.7.11.1, FLJ23015, kinase interacting with leukemia-associated gene (stathmin), Kinase interacting with stathmin, KISKIS protein kinase, KIST, serine/threonine-protein kinase Kist, U2AF homology motif (UHM) kinase 1, U2AF homology motif kinase 1 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | UHMK1 (AAH26046, 1 a.a. ∽ 105 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAGSGCAWGAEPPRFLEAFGRLWQVQSRLGSGSSASVYRVRCCGNPGSPPGALKQFLPPGTTGAAASAAEYGFRKERAALEQLQGHRNIVTLYGVFTIHFSPNVP |
| Reningsmetod | IgG purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?