Läs mer
LNI Swissgas Kit Service för NG SIRIO 10 L
Produktkod. 17852099 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Typ:
PM Kit
Produktkod. 17852099
Brand: LNI Swissgas 6930.00.196
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Satsservice 16000 h för NG SIRIO 10 L.
  • Ska utföras av utbildad servicetekniker var 16 000:e timme eller var 4:e år.
Specifikationer
Typ PM Kit