Läs mer
LNI Swissgas Kit Service NG SIRIO 5000 HP
Produktkod. 17862219 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Change view
Typ:
PM Kit
Produktkod. Typ
17862219 PM Kit
1 options
Produktkod. 17862219
Brand: LNI Swissgas 6930.00.191
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Satsservice 16000 h NG SIRIO 5000 HP .
  • Ska utföras av utbildad servicetekniker var 16 000:e timme eller var 4:e år.
Specifikationer
Typ PM Kit