Läs mer
Kitol Diacetate (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kitol Diacetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C44H64O4/c1-30(19-21-39-32(3)17-14-23-42(39,8)9)16-13-25-44(12)37(26-31(2)20-22-40-33(4)18-15-24-43(40,10)11)27-34(5)38(28-47-35(6)45)41(44)29-48-36(7)46/h13,16,19-22,25-27,37-38,41H,14-15,17-18,23-24,28-29H2,1-12H3 |
| Formel vikt | 656.4805 |