Läs mer
KJ Pyr 9, MedChemExpress
Beskrivning
KJ Pyr 9 is an inhibitor of MYC with a Kd of 6.5 nM in in vitro assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KJ Pyr 9 |
| CAS | 581073-80-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H15N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (324.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N)C1=CC=C(C2=CC(C3=CC=CO3)=NC(C4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.37 |
| Formel vikt | 385.37 |
| Visa mer |