Läs mer
Kjeldahl 4% borsyralösning, utan indikator, Fisher Chemical™
Produktkod. 15968866 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15968866 1 L 1 L
15978866 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15968866 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/0205/15
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Färdiggjord 4% borsyralösning för kvävebestämning av Kjeldahl metod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning HDPE plastflaska
Analysprocentintervall 3.9 - 4.1%
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska