Läs mer
Kjeldahl Borsyralösning, ren, lösning 4% alkalisk med indikator, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Kvantitet | 5 l |
| Förpackning | Plastbehållare |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methyl red