Läs mer
Kjeldahl Borsyralösning, ren, lösning 4% alkalisk med indikator, Fisher Chemical™
Produktkod. 10635882 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10635882 1 l 1 L
10141480 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10635882 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/0200/15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026