Läs mer
Kjeldahl Kopparkatalysatortabletter, tekniska, innehåller 1 g Na2SO4 och motsvarande 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Kjeldahl Kopparkatalysatortabletter, tekniska, innehåller 1 g Na2SO4 och motsvarande 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical , Kvantitet: 1000 tabletter, blå-vit, MDL-nummer: 147336, Förpackning: Plastpulverburk, Fysisk form: Fast
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blå-Vit |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 1000 Tablets |
| Fysisk form | Fast |